5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7503-5G PC7503-1G PC7503-10G
APOSPC7503-5GEA 645 NOK
APOSPC7503-5G APOSPC7503-1G APOSPC7503-10G
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Smeltepunkt: 177 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01569537
CAS-nummer: 83265-53-6