1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7561-1G PC7561-5G
APOSPC7561-1GEA 1550 NOK
APOSPC7561-1G APOSPC7561-5G
1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₃FN₂O₂
MW: 248,26 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09750918
CAS-nummer: 1000339-81-0