4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC7577-1G PC7577-250MG
APOSPC7577-1GEA 5850 NOK
APOSPC7577-1G APOSPC7577-250MG
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₈H₇BF₄O₃
MW: 237,9400 g/mol
Smeltepunkt: 116…119 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09475813
CAS-nummer: 957034-62-7