2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7579-100MG PC7579-1G PC7579-250MG PC7579-10MG
APOSPC7579-100MGEA 1350 NOK
APOSPC7579-100MG APOSPC7579-1G APOSPC7579-250MG APOSPC7579-10MG
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₇BBrF₃O₃
MW: 380,993 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09475917
CAS-nummer: 957066-13-6