2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7581-1G PC7581-5G
APOSPC7581-1GEA 2125 NOK
APOSPC7581-1G APOSPC7581-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BBrF₃O₃
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09475807
CAS-nummer: 957034-55-8