4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(4-Fluorophenyl)-5-oxovaleric Acid, 5-(4-Fluorophenyl)-5-oxopentanoic acid
PC7656-500G
APOSPC7656-500GEA 1950 NOK
APOSPC7656-500G
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Formel: C₁₁H₁₁FO₃
MW: 210,20 g/mol
Smeltepunkt: 142…144 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00667222
CAS-nummer: 149437-76-3