5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)boronic acid
PC7707-250MG PC7707-1G
APOSPC7707-250MGEA 1775 NOK
APOSPC7707-250MG APOSPC7707-1G
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BFNO₃
MW: 170,930 g/mol
Smeltepunkt: 86…88 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368239
CAS-nummer: 957120-32-0