4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
PC7722-250MG PC7722-1G
APOSPC7722-250MGEA 395 NOK
APOSPC7722-250MG APOSPC7722-1G
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
MW: 172,11 g/mol
Kokepunkt: 58…60 °C/1,5mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09038236
CAS-nummer: 936841-69-9