2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7766X-1G PC7766X-250MG
APOSPC7766X-1GEA 305 NOK
APOSPC7766X-1G APOSPC7766X-250MG
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₆F₃N₃
MW: 177,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00236724
CAS-nummer: 89570-85-4