1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7781-1G PC7781-5G
APOSPC7781-1GEA 2800 NOK
APOSPC7781-1G APOSPC7781-5G
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene 95+%
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆HCl₂F₂NO₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 15952-70-2