1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 3,3,3-Trifluoroprop-1-en-2-yl acetate
PC7782-100G PC7782-25G PC7782-5G
APOSPC7782-100GEA 6275 NOK
APOSPC7782-100G APOSPC7782-25G APOSPC7782-5G
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Formel: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Kokepunkt: 86…88 °C
Tetthet: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 2 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040844
CAS-nummer: 2247-91-8
EINECS: 218-838-2
FN: 3272
ADR: 3,II