5,7-Difluoroindole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7807-1G PC7807-250MG PC7807-5G
APOSPC7807-1GEA 2450 NOK
APOSPC7807-1G APOSPC7807-250MG APOSPC7807-5G
5,7-Difluoroindole
5,7-Difluoroindole
Formel: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01075215
CAS-nummer: 301856-25-7