5,6-Difluoroindole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7808-1G PC7808-5G
APOSPC7808-1GEA 430 NOK
APOSPC7808-1G APOSPC7808-5G
5,6-Difluoroindole
5,6-Difluoroindole
Formel: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Smeltepunkt: 99 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01075212
CAS-nummer: 169674-01-5