4,6-Difluoroindole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7811-1G PC7811-5G
APOSPC7811-1GEA 1100 NOK
APOSPC7811-1G APOSPC7811-5G
4,6-Difluoroindole 96%
4,6-Difluoroindole
Formel: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01075213
CAS-nummer: 199526-97-1