2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7889-1G PC7889-5G
APOSPC7889-1GEA 1925 NOK
APOSPC7889-1G APOSPC7889-5G
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04116336
CAS-nummer: 405-09-4