5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7999-1G PC7999-5G
APOSPC7999-1GEA 2500 NOK
APOSPC7999-1G APOSPC7999-5G
5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₆FIN₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11053924
CAS-nummer: 1060817-10-8