2,6-Difluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-Difluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-(2,6-Difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC8017-1G PC8017-5G
APOSPC8017-1GEA 270 NOK
APOSPC8017-1G APOSPC8017-5G
2,6-Difluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
2,6-Difluorophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₅BF₂O₂
MW: 240,06 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09801043
CAS-nummer: 863868-37-5