3-Bromo-2-fluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC8089-5G PC8089-1G PC8089-25G
APOSPC8089-5GEA 325 NOK
APOSPC8089-5G APOSPC8089-1G APOSPC8089-25G
3-Bromo-2-fluoroaniline 98%
3-Bromo-2-fluoroaniline
Formel: C₆H₅BrFN
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09864700
CAS-nummer: 58534-95-5
FN: 2810
ADR: 6.1,III