3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-5-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC8091-1G PC8091-5G PC8091-10G
APOSPC8091-1GEA 270 NOK
APOSPC8091-1G APOSPC8091-5G APOSPC8091-10G
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrF₃I
MW: 350,9024 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09033749
CAS-nummer: 481075-59-6