2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC8097-1G PC8097-250MG
APOSPC8097-1GEA 2150 NOK
APOSPC8097-1G APOSPC8097-250MG
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Formel: C₈H₉BClFO₃
MW: 218,4200 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09800880
CAS-nummer: 957120-93-3