4-Chloro-3-fluorobenzyl alcohol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC8146-1G PC8146-25G PC8146-5G
APOSPC8146-1GEA 270 NOK
APOSPC8146-1G APOSPC8146-25G APOSPC8146-5G
4-Chloro-3-fluorobenzyl alcohol 96%
4-Chloro-3-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00143292
CAS-nummer: 202925-10-8