Diphenyliodonium hexafluorophosphate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC8214-50G PC8214-10G PC8214-250G
APOSPC8214-50GEA 4400 NOK
APOSPC8214-50G APOSPC8214-10G APOSPC8214-250G
Diphenyliodonium hexafluorophosphate 98%
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Formel: C₁₂H₁₀F₆IP
MW: 426,08 g/mol
Smeltepunkt: 142 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00061398
CAS-nummer: 58109-40-3
FN: 1759
ADR: 8,III