3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC8280-1G PC8280-250MG
APOSPC8280-1GEA 3750 NOK
APOSPC8280-1G APOSPC8280-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205,930 g/mol
Smeltepunkt: 92…93 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09878337
CAS-nummer: 957062-66-7