O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: O-(2-Oxo-1(2H)pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, O-(1,2-Dihydro-2-oxo-1-pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate, TPTU
PC8352-25G PC8352-5G PC8352-100G
APOSPC8352-25GEA 645 NOK
APOSPC8352-25G APOSPC8352-5G APOSPC8352-100G
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 98%
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Formel: C₁₀H₁₆BF₄N₃O₂
MW: 297,06 g/mol
Smeltepunkt: 140 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00075475
CAS-nummer: 125700-71-2