N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 2-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine, N-BOC protected
PC8354-1G PC8354-25G PC8354-5G
APOSPC8354-1GEA 2300 NOK
APOSPC8354-1G APOSPC8354-25G APOSPC8354-5G
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formel: C₁₅H₁₈F₃NO₄
MW: 333,307 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01862946
CAS-nummer: 167993-21-7