Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC8356-1G PC8356-5G
APOSPC8356-1GEA 1250 NOK
APOSPC8356-1G APOSPC8356-5G
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formel: C₂₅H₂₀F₃NO₄
MW: 455,44 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01863052
CAS-nummer: 352523-16-1