2,2-Difluorobenzo[1,3]dioxole-4-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid, 2,2-Difluoro-benzo[1,3]dioxol-4-boronic acid
PC8515-1G
APOSPC8515-1GEA 1500 NOK
APOSPC8515-1G
2,2-Difluorobenzo[1,3]dioxole-4-boronic acid 98%
2,2-Difluorobenzo[1,3]dioxole-4-boronic acid
Formel: C₇H₅BF₂O₄
MW: 201,92 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08062343
CAS-nummer: 126120-87-4