6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC8616-1G PC8616-250MG PC8616-5G
APOSPC8616-1GEA 2125 NOK
APOSPC8616-1G APOSPC8616-250MG APOSPC8616-5G
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅F₃O₂S
MW: 246,21 g/mol
Smeltepunkt: 198…201 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07371544
CAS-nummer: 142329-22-4