5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC8618-1G PC8618-5G
APOSPC8618-1GEA 430 NOK
APOSPC8618-1G APOSPC8618-5G
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Formel: C₁₁H₇BrF₃NS
MW: 322,15 g/mol
Smeltepunkt: 68…69 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04974053
CAS-nummer: 850375-27-8