3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC8641-10G PC8641-1G PC8641-5G
APOSPC8641-10GEA 13850 NOK
APOSPC8641-10G APOSPC8641-1G APOSPC8641-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₉FO₃S
MW: 252,27 g/mol
Smeltepunkt: 118…120 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00173430
CAS-nummer: 303147-78-6