Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Fmoc-m-fluoro-Phe-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid, Fmoc-Phe(3-F)-OH
PC8671-1G PC8671-5G
APOSPC8671-1GEA 325 NOK
APOSPC8671-1G APOSPC8671-5G
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₀FNO₄
MW: 405,425 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00672328
CAS-nummer: 198560-68-8