5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(Trifluoromethyl)indan-1-one
PC8805-1G PC8805-250MG PC8805-5G
APOSPC8805-1GEA 2375 NOK
APOSPC8805-1G APOSPC8805-250MG APOSPC8805-5G
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₁₀H₇F₃O
MW: 200,1572 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07772122
CAS-nummer: 150969-56-5