3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC8834-1G PC8834-25G PC8834-5G
APOSPC8834-1GEA 270 NOK
APOSPC8834-1G APOSPC8834-25G APOSPC8834-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,3700 g/mol
Smeltepunkt: 210…212 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07778020
CAS-nummer: 1160561-31-8