2-Bromo-3,5-difluorophenol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC8835-10G PC8835-1G PC8835-5G
APOSPC8835-10GEA 3675 NOK
APOSPC8835-10G APOSPC8835-1G APOSPC8835-5G
2-Bromo-3,5-difluorophenol 96%
2-Bromo-3,5-difluorophenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01861127
CAS-nummer: 325486-43-9