3-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: (3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC8902-1G PC8902-5G PC8902-10G
APOSPC8902-1GEA 465 NOK
APOSPC8902-1G APOSPC8902-5G APOSPC8902-10G
3-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
3-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00236230
CAS-nummer: 244022-71-7
FN: 2735
ADR: 8,III