3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-2-thiophenecarboxylic acid
PC8915-10G PC8915-1G PC8915-5G
APOSPC8915-10GEA 3300 NOK
APOSPC8915-10G APOSPC8915-1G APOSPC8915-5G
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C5H3FO2S
MW: 146,1395 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03426911
CAS-nummer: 32431-84-8