6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 6-(Trifluoromethyl)picolinic acid, 2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid, 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
PC8969-1G PC8969-250MG PC8969-5G PC8969-25G
APOSPC8969-1GEA 270 NOK
APOSPC8969-1G APOSPC8969-250MG APOSPC8969-5G APOSPC8969-25G
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Smeltepunkt: 154…158 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02180819
CAS-nummer: 131747-42-7