2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC8988-100MG PC8988-1G PC8988-250MG
APOSPC8988-100MGEA 465 NOK
APOSPC8988-100MG APOSPC8988-1G APOSPC8988-250MG
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₆F₃N₃
MW: 177,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08056340
CAS-nummer: 89570-84-3