2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC8991-1G PC8991-250MG PC8991-5G
APOSPC8991-1GEA 2000 NOK
APOSPC8991-1G APOSPC8991-250MG APOSPC8991-5G
2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydrazino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₆F₃N₃
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00067866
CAS-nummer: 94239-06-2