6-Fluoro-2-quinolinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 6-Fluoroquinolin-2(1H)-one
PC900541-1G PC900541-5G
APOSPC900541-1GEA 1300 NOK
APOSPC900541-1G APOSPC900541-5G
6-Fluoro-2-quinolinol 98%
6-Fluoro-2-quinolinol
Formel: C₉H₆FNO
MW: 163,1485 g/mol
Smeltepunkt: 270…275 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08236766
CAS-nummer: 22614-75-1