2-Difluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC900917-1G PC900917-25G PC900917-5G
APOSPC900917-1GEA 4700 NOK
APOSPC900917-1G APOSPC900917-25G APOSPC900917-5G
2-Difluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
2-Difluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₄F₂N₂O₂
MW: 162,1 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03420213
CAS-nummer: 925199-97-9