4,6-Difluoro-2H-benzo[d][1,2,3]triazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC901968-1G
APOSPC901968-1GEA 2275 NOK
APOSPC901968-1G
4,6-Difluoro-2H-benzo[d][1,2,3]triazole 98%
4,6-Difluoro-2H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formel: C₆H₃F₂N₃
MW: 155,10 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16295089
CAS-nummer: 2208-25-5