2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC904529-1G PC904529-5G
APOSPC904529-1GEA 415 NOK
APOSPC904529-1G APOSPC904529-5G
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid 97%
2-Bromo-3-fluoroisonicotinic acid
Formel: C₆H₃BrFNO₂
MW: 219,997 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13185796
CAS-nummer: 1211530-89-0