Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
PC904570-1G PC904570-25G PC904570-5G
APOSPC904570-1GEA 450 NOK
APOSPC904570-1G APOSPC904570-25G APOSPC904570-5G
Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate 97%
Methyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Formel: C₈H₁₂F₂O₂
MW: 178,18 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11040454
CAS-nummer: 121629-14-9