2-Chloro-4,5-difluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC904911-1G PC904911-5G
APOSPC904911-1GEA 325 NOK
APOSPC904911-1G APOSPC904911-5G
2-Chloro-4,5-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-4,5-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,5500 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07782050
CAS-nummer: 165047-23-4