Ethyl-2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC905564-1G PC905564-250MG
APOSPC905564-1GEA 9925 NOK
APOSPC905564-1G APOSPC905564-250MG
Ethyl-2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate 95%
Ethyl-2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16748979
CAS-nummer: 39891-14-0