Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
PC907776-1G PC907776-250MG PC907776-5G
APOSPC907776-1GEA 2475 NOK
APOSPC907776-1G APOSPC907776-250MG APOSPC907776-5G
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239,58 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14698016
CAS-nummer: 1073129-57-3