2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-(Fluoromethyl)picolinaldehyde
PC908550-100MG PC908550-250MG
APOSPC908550-100MGEA 380 NOK
APOSPC908550-100MG APOSPC908550-250MG
2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine 95+%
2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine
Formel: C₇H₆FNO
MW: 139,1300 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11865234
CAS-nummer: 208111-28-8