4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC9099-1G PC9099-250MG PC9099-5G
APOSPC9099-1GEA 630 NOK
APOSPC9099-1G APOSPC9099-250MG APOSPC9099-5G
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄OFI
MW: 250,01 g/mol
Smeltepunkt: 65…67 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08236850
CAS-nummer: 227609-88-3