2-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC910708-100MG PC910708-250MG
APOSPC910708-100MGEA 875 NOK
APOSPC910708-100MG APOSPC910708-250MG
2-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
2-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,02 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10698610
CAS-nummer: 1060815-08-8